Boc-n-Me-abz-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR960977-1G OR960977-5G
APOSOR960977-1GEA 163 EUR
APOSOR960977-1G APOSOR960977-5G
Boc-n-Me-abz-OH 97%
Boc-n-Me-abz-OH
Formula: C₁₃H₁₇NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237567
Núm. CAS: 141871-02-5