(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-p-Bz-D-Phe-OH, H-D-Bpa-OH
OR960998-1G OR960998-5G
APOSOR960998-1GEA 214 EUR
APOSOR960998-1G APOSOR960998-5G
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(4-benzoylphenyl)propanoic acid
Formula: C₁₆H₁₅NO₃
MW: 269.3 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00238101
Núm. CAS: 201466-03-7