Boc-L-Asp(OAll)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Asp(OAll)-OH, (S)-4-(Allyloxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutanoic acid
OR961039-25G OR961039-5G OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA 302 EUR
APOSOR961039-25G APOSOR961039-5G APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Formula: C₁₂H₁₉NO₆
MW: 273.3 g/mol
Pto. de fusión: 44…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00273398
Núm. CAS: 132286-77-2