N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Fmoc-4-piperidone
OR961088-25G OR961088-5G
APOSOR961088-25GEA 279 EUR
APOSOR961088-25G APOSOR961088-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-piperidone
Formula: C₂₀H₁₉NO₃
MW: 321,38 g/mol
Pto. de fusión: 133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673794
Núm. CAS: 204376-55-6