Boc-L-M-Tyrosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961227-1G OR961227-250MG
APOSOR961227-1GEA 563 EUR
APOSOR961227-1G APOSOR961227-250MG
Boc-L-M-Tyrosine 97%
Boc-L-M-Tyrosine
Formula: C₁₄H₁₉NO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632034
Núm. CAS: 90819-30-0