Phenylacetylglutamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, Phenylac-Gln-OH
OR961244-10G OR961244-5G
APOSOR961244-10GEA 102 EUR
APOSOR961244-10G APOSOR961244-5G
Phenylacetylglutamine 96%
Phenylacetylglutamine
Formula: C₁₃H₁₆N₂O₄
MW: 264,281 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01725188
Núm. CAS: 28047-15-6