Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-N-methyl-L-norvaline, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)(methyl)amino)pentanoic acid
OR961348-1G OR961348-5G
APOSOR961348-1GEA 171 EUR
APOSOR961348-1G APOSOR961348-5G
Boc-N-ME-NVA-OH 97%
Boc-N-ME-NVA-OH
Formula: C₁₁H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094111
Núm. CAS: 136092-78-9