L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR961350-1G OR961350-25G OR961350-5G
APOSOR961350-1GEA 75.4 EUR
APOSOR961350-1G APOSOR961350-25G APOSOR961350-5G
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride 98%
L-Glutamic acid g-methyl ester a-amide hydrochloride
Formula: C₆H₁₃ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02094379
Núm. CAS: 70830-50-1