N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Me-Ile-OMe·HCl, (2S,3S)-Methyl 3-methyl-2-(methylamino)pentanoate hydrochloride
OR961408-1G OR961408-250MG
APOSOR961408-1GEA 289 EUR
APOSOR961408-1G APOSOR961408-250MG
N-Me-Ile-OMe·HCl 97%
N-Me-Ile-OMe·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093476
Núm. CAS: 3339-43-3