Fmoc-Cys-OH 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-mercaptopropanoic acid, Fmoc-L-cysteine
OR961460-1G OR961460-5G OR961460-10G
APOSOR961460-1GEA 97.3 EUR
APOSOR961460-1G APOSOR961460-5G APOSOR961460-10G
Fmoc-Cys-OH 96%
Fmoc-Cys-OH
Formula: C₁₈H₁₇NO₄S
MW: 343.4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03788178
Núm. CAS: 135248-89-4