5-(Trimetilsilil)tiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Trimetilsilil)-1,3-tiazol
OR961473-1G OR961473-5G
APOSOR961473-1GEA 43.5 EUR
APOSOR961473-1G APOSOR961473-5G
5-(Trimetilsilil)tiazol 95%
5-(Trimetilsilil)tiazol
Formula: C₆H₁₁NSSi
MW: 157,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191506
Núm. CAS: 79265-36-4