(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961526-1G OR961526-5G
APOSOR961526-1GEA 48 EUR
APOSOR961526-1G APOSOR961526-5G
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-chlorophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840387
Núm. CAS: 131690-61-4