2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961527-10G OR961527-1G OR961527-25G
APOSOR961527-10GEA 108 EUR
APOSOR961527-10G APOSOR961527-1G APOSOR961527-25G
2-Chloro-6-methoxypyrazine 98%
2-Chloro-6-methoxypyrazine
Formula: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,5600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410937
Núm. CAS: 33332-30-8