cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, (cis-4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid tert-Butyl ester, cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
OR961541-100G OR961541-25G
APOSOR961541-100GEA 258 EUR
APOSOR961541-100G APOSOR961541-25G
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,293 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03844614
Núm. CAS: 167081-25-6