Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl isobutyrimidate hydrochloride
OR961545-1G OR961545-5G
APOSOR961545-1GEA 89.9 EUR
APOSOR961545-1G APOSOR961545-5G
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO
MW: 137.607 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03844704
Núm. CAS: 39739-60-1