(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961588-1G OR961588-500MG
APOSOR961588-1GEA 348 EUR
APOSOR961588-1G APOSOR961588-500MG
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04113641
Núm. CAS: 737751-95-0