2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961595-1G OR961595-5G
APOSOR961595-1GEA 213 EUR
APOSOR961595-1G APOSOR961595-5G
2-Chloro-4-phenylpyridine 98%
2-Chloro-4-phenylpyridine
Formula: C₁₁H₈ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114163
Núm. CAS: 42260-39-9