Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR961598-25G OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA 430 EUR
APOSOR961598-25G APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClNO₂
MW: 165.617 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115288
Núm. CAS: 92398-47-5