1-Boc-4-methylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR961738-5G
APOSOR961738-5GEA 121 EUR
APOSOR961738-5G
1-Boc-4-methylpiperidine 97%
1-Boc-4-methylpiperidine
Formula: C₁₁H₂₁NO₂
MW: 199,2899 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114947
Núm. CAS: 123387-50-8