1-Cloro-3,3-dimetilbutanona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloropinacolone
OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 79.9 EUR
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Cloro-3,3-dimetilbutanona 95%
1-Cloro-3,3-dimetilbutanona
Formula: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Pto. Ebullición: 170…173 °C
Pto. de fusión: –1 °C
Densidad: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035688
Núm. CAS: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II