2-Ethynylanisole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2'-Methoxyphenyl acetylene, 1-Ethynyl-2-methoxybenzene
OR961886-25G
OR961886-5G
APOSOR961886-25GEA
250
EUR
APOSOR961886-25G
APOSOR961886-5G
2-Ethynylanisole 98%
2-Ethynylanisole
Formula:
C₉H₈O MW: 132,1600 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03839989 Núm. CAS: 767-91-9 |