H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Cyano-D-phenylalanine
OR961957-5G
APOSOR961957-5GEA 109 EUR
APOSOR961957-5G
H-D-Phe(3-CN)-OH 97%
H-D-Phe(3-CN)-OH
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01631985
Núm. CAS: 263396-43-6