Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Phe(3-CN)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3-cyanophenyl)propanoic acid
OR961964-5G
APOSOR961964-5GEA 126 EUR
APOSOR961964-5G
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine
Formula: C₂₅H₂₀N₂O₄
MW: 412,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797585
Núm. CAS: 205526-36-9