1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR961982-5G
APOSOR961982-5GEA 154 EUR
APOSOR961982-5G
1-Methyl-4-nitroimidazole 95%
1-Methyl-4-nitroimidazole
Formula: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00159683
Núm. CAS: 3034-41-1