Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-N-Alloc-4-piperidone
OR962024-1G
APOSOR962024-1GEA 328 EUR
APOSOR962024-1G
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₉H₁₃NO₃
MW: 183,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02183578
Núm. CAS: 306296-67-3