(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-D-Phe(3-Br)-OH
OR962027-1G OR962027-25G OR962027-5G
APOSOR962027-1GEA 109 EUR
APOSOR962027-1G APOSOR962027-25G APOSOR962027-5G
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid 97%
(R)-2-Amino-3-(3-bromophenyl)propanoic acid
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659100
Núm. CAS: 99295-78-0