1-Boc-4-bromopiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
tert-Butyl 4-Bromopiperidine-1-carboxylate, 4-Bromopiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-bromopiperidine, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-bromopiperidine, N-Boc-4-Bromopiperidine
OR962067-5G
OR962067-1G
APOSOR962067-5GEA
53.8
EUR
APOSOR962067-5G
APOSOR962067-1G
1-Boc-4-bromopiperidine 97%
1-Boc-4-bromopiperidine
Formula:
C₁₀H₁₈BrNO₂ MW: 264.1594 g/mol Pto. Ebullición: 100…118 °C/0.5mmHg Densidad: 1.3403 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115039 Núm. CAS: 180695-79-8 UN: 3077 ADR: 9+EHS III |