(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR962068-1G
OR962068-5G
APOSOR962068-1GEA
79.9
EUR
APOSOR962068-1G
APOSOR962068-5G
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formula:
C₂₄H₂₁NO₄ MW: 387,43 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01311783 Núm. CAS: 220498-02-2 |