N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Allyl N-Succinimidyl Carbonate
OR962090-100G OR962090-25G OR962090-500G
APOSOR962090-100GEA 200 EUR
APOSOR962090-100G APOSOR962090-25G APOSOR962090-500G
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide 98%
N-(Allyloxycarbonyloxy)succinimide
Formula: C₈H₉NO₅
MW: 199.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD02684388
Núm. CAS: 135544-68-2