Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 288 EUR
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203728
Núm. CAS: 773873-77-1