Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Phenyl-2-buten-1-one
OR962116-1G OR962116-25G OR962116-5G
APOSOR962116-1GEA 125 EUR
APOSOR962116-1G APOSOR962116-25G APOSOR962116-5G
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formula: C₁₀H₁₀O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059386
Núm. CAS: 495-41-0