6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962177-1G OR962177-5G
APOSOR962177-1GEA 255 EUR
APOSOR962177-1G APOSOR962177-5G
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid 95%
6-Chloro-1H-benzoimidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06739053
Núm. CAS: 39811-14-8