Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-a-(methylamino)benzeneacetic acid
OR962189-1G OR962189-25G OR962189-5G
APOSOR962189-1GEA 139 EUR
APOSOR962189-1G APOSOR962189-25G APOSOR962189-5G
Boc-N-ME-DL-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-DL-PHG-OH
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265.309 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06796751
Núm. CAS: 30925-08-7