N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962192-1G OR962192-250MG
APOSOR962192-1GEA 74.1 EUR
APOSOR962192-1G APOSOR962192-250MG
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)methyl]-N-methylamine
Formula: C₇H₁₃N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08700823
Núm. CAS: 852227-87-3