Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
OR962197-1G
APOSOR962197-1GEA 27.7 EUR
APOSOR962197-1G
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid 97%
Fmoc-4-amino-tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₅
MW: 367,41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02683137
Núm. CAS: 285996-72-7