1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962216-1G OR962216-5G
APOSOR962216-1GEA 197 EUR
APOSOR962216-1G APOSOR962216-5G
1H-Indazol-1-ylacetic acid 95%
1H-Indazol-1-ylacetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02938037
Núm. CAS: 32829-25-7