4-Azido-L-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962222-100MG OR962222-1G OR962222-250MG
APOSOR962222-100MGEA 219 EUR
APOSOR962222-100MG APOSOR962222-1G APOSOR962222-250MG
4-Azido-L-phenylalanine
4-Azido-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀N₄O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00238100
Núm. CAS: 33173-53-4