DDe-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(1-Hydroxyethylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR962225-100G
OR962225-25G
OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA
391
EUR
APOSOR962225-100G
APOSOR962225-25G
APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ MW: 182,2 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03001669 Núm. CAS: 94142-97-9 |