C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962280-1G OR962280-5G
APOSOR962280-1GEA 132 EUR
APOSOR962280-1G APOSOR962280-5G
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine
Formula: C₉H₉N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06490519
Núm. CAS: 46182-58-5