Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 77 EUR
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formula: C₂₃H₂₄N₂O₆
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00798634
Núm. CAS: 204316-32-5