H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: H-Abu-OtBu.HCl, tert-Butyl (S)-2-aminobutyrate hydrochloride, H-Abu-OtBu·HCl
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 253 EUR
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formula: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00237697
Núm. CAS: 53956-05-1