(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)azetidine-2-carboxylic acid, Fmoc-L-azetidine-2-carboxylic acid
OR962312-1G
APOSOR962312-1GEA 55.1 EUR
APOSOR962312-1G
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid 97%
(S)-N-Fmoc-azetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₉H₁₇NO₄
MW: 323,348 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320843
Núm. CAS: 136552-06-2