(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
OR962337-5G
APOSOR962337-5GEA 159 EUR
APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 265,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320859
Núm. CAS: 161024-80-2