Fmoc-Nα-methyl-L-phenylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)(methyl)amino)-2-phenylacetic acid, N-Fmoc-(S)-a-(methylamino)-benzeneacetic acid, Fmoc-N-Me-Phg-OH
OR962347-1G OR962347-5G
APOSOR962347-1GEA 125 EUR
APOSOR962347-1G APOSOR962347-5G
Fmoc-Nα-methyl-L-phenylglycine 97%
Fmoc-Nalpha-methyl-L-phenylglycine
Formula: C₂₄H₂₁NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861296
Núm. CAS: 574739-36-9