N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-Phe(3-CN)-OH
OR962365-5G
APOSOR962365-5GEA 74.1 EUR
APOSOR962365-5G
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
N-Boc-3-cyano-L-phenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00797560
Núm. CAS: 131980-30-8