1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(2-Methyl-thiazol-4-ylmethyl)-piperazine
OR962370-10G OR962370-1G OR962370-5G
APOSOR962370-10GEA 841 EUR
APOSOR962370-10G APOSOR962370-1G APOSOR962370-5G
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride 95%
1-(2-Methylthiazol-4-ylmethyl)piperazine dihydrochloride
Formula: C₉H₁₇Cl₂N₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10007891
Núm. CAS: 880361-73-9