(±)-4-Cloroestireno óxido 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962433-1G OR962433-5G
APOSOR962433-1GEA 116 EUR
APOSOR962433-1G APOSOR962433-5G
(±)-4-Cloroestireno óxido 97%
(±)-4-Cloroestireno óxido
Formula: C₈H₇ClO
Densidad: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00956179
Núm. CAS: 2788-86-5
UN: 1993
ADR: 3,II