2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-CN-Phenyl)-Gly-OH, N-(4-Cyanophenyl)glycine
OR962439-500G
APOSOR962439-500GEA 104 EUR
APOSOR962439-500G
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid 95%
2-((4-Cyanophenyl)amino)acetic acid
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,1700 g/mol
Pto. de fusión: 237 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01464022
Núm. CAS: 42288-26-6