N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR962442-1G OR962442-5G
APOSOR962442-1GEA 0 EUR
APOSOR962442-1G APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007091
Núm. CAS: 10112-15-9