4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-(2-Hydroxyethoxy)benzoic acid, 4-(2-Hydroxy-ethoxy)-benzoic acid
OR962445-1G
OR962445-5G
APOSOR962445-1GEA
114
EUR
APOSOR962445-1G
APOSOR962445-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid 97%
4-(2-Hydroxyethoxy)benzenecarboxylic acid
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00020367 Núm. CAS: 1711-24-6 |